Orders LinkContactUsLinkComponent
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Leverantör:   Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Leverantör:  Sartorius Balances
Certificates
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
21 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Product Family Options
E2 weights in plastic cases without certificate
Produktinformation
  • Vikt
    Tolerans
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 1 g
    0,030 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 075,00 kr
    1 075,00 kr
    1 * 1 Items
       1 075,00 kr
  • 2 g
    0,040 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 175,00 kr
    1 175,00 kr
    1 * 1 Items
       1 175,00 kr
  • 5 g
    0,050 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 250,00 kr
    1 250,00 kr
    1 * 1 Items
       1 250,00 kr
  • 10 g
    0,060 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Items
       1 325,00 kr
  • 20 g
    0,080 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 475,00 kr
    1 475,00 kr
    1 * 1 Items
       1 475,00 kr
  • 50 g
    0,10 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 700,00 kr
    1 700,00 kr
    1 * 1 Items
       1 700,00 kr
  • 100 g
    0,16 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 025,00 kr
    2 025,00 kr
    1 * 1 Items
       2 025,00 kr
  • 200 g
    0,30 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 525,00 kr
    2 525,00 kr
    1 * 1 Items
       2 525,00 kr
  • 500 g
    0,8 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 950,00 kr
    3 950,00 kr
    1 * 1 Items
       3 950,00 kr
  • 1 kg
    1,6 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 925,00 kr
    5 925,00 kr
    1 * 1 Items
       5 925,00 kr
E2 weights in wooden boxes without certificate
Produktinformation
  • Vikt
    Tolerans
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 2 kg
    3,0 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 9 100,00 kr
    9 100,00 kr
    1 * 1 Items
       9 100,00 kr
  • 5 kg
    8,0 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 300,00 kr
    13 300,00 kr
    1 * 1 Items
       13 300,00 kr
E2 weights in plastic cases with DAkkS certificate
Produktinformation
  • Vikt
    Tolerans
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 1 g
    0,030 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 175,00 kr
    2 175,00 kr
    1 * 1 Items
       2 175,00 kr
  • 5 g
    0,050 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 350,00 kr
    2 350,00 kr
    1 * 1 Items
       2 350,00 kr
  • 100 g
    0,16 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 125,00 kr
    3 125,00 kr
    1 * 1 Items
       3 125,00 kr
  • 200 g
    0,30 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 600,00 kr
    3 600,00 kr
    1 * 1 Items
       3 600,00 kr
  • 500 g
    0,8 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5 075,00 kr
    5 075,00 kr
    1 * 1 Items
       5 075,00 kr
  • 1 kg
    1,6 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 7 000,00 kr
    7 000,00 kr
    1 * 1 Items
       7 000,00 kr
E2 weights in wooden boxes with DAkkS certificate
Produktinformation
  • Vikt
    Tolerans
    Typ
    Tillgänglighet
    Price
  • 50 g
    0,10 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 775,00 kr
    2 775,00 kr
    1 * 1 Items
       2 775,00 kr
  • 2 kg
    3,0 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10 175,00 kr
    10 175,00 kr
    1 * 1 Items
       10 175,00 kr
  • 5 kg
    8,0 ± mg
    Cylindrical test weight
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14 425,00 kr
    14 425,00 kr
    1 * 1 Items
       14 425,00 kr