Bosshead (sleeve)
Katalog # USBE2240
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Specifikationer
- Material:Gjuten zink, pulverlackerad med förnicklade mässingskruvar
- Förp.:1
- För stavdiameter:16 mm
Specifikationer
Om denna produkt
Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
- For rods up to 16 mm Ø
- Location hole 10 mm Ø
Weight: 80 g