Orders LinkContactUsLinkComponent
Desiccators, PYREX®
Leverantör:   SciLabware
Desiccators, PYREX®
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Desiccators, PYREX®
Desiccators, PYREX®
5 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Ideal for vacuum and non vacuum applications.
  • Ground glass flanges
  • Borosilicate glass base and lid
  • Plates positioned on an internal ledge within the base
Product Family Options
Non-vacuum type
Produktinformation
  • Typ
    Nominell storlek
    Användbar höjd
    Ytterdiam×H
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • BIBB1590/02D
    Desiccator
    Desiccator
    Non-vacuum, for use at atmospheric pressure, with knob
    150 DN
    85 mm
    215×154 mm
    170 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 450,00 kr
    2 450,00 kr
    1 * 1 Items
       2 450,00 kr
  • BIBB1591/02D
    Desiccator
    Desiccator
    Non-vacuum, for use at atmospheric pressure, with knob
    200 DN
    120 mm
    270×202 mm
    220 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 725,00 kr
    2 725,00 kr
    1 * 1 Items
       2 725,00 kr
Vacuum type
Produktinformation
  • Typ
    Nominell storlek
    Användbar höjd
    Ytterdiam×H
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • BIBB1593/02D
    Desiccator
    Desiccator
    For use under vacuum, with 24/29 socket and stopcock
    150 DN
    85 mm
    215×154 mm
    170 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 100,00 kr
    3 100,00 kr
    1 * 1 Items
       3 100,00 kr
  • BIBB1594/02D
    Desiccator
    Desiccator
    For use under vacuum, with 24/29 socket and stopcock
    200 DN
    120 mm
    270×202 mm
    220 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 675,00 kr
    3 675,00 kr
    1 * 1 Items
       3 675,00 kr
Stopcocks
Produktinformation
  • Typ
    Nominell storlek
    Användbar höjd
    Ytterdiam×H
    Ø inr.
    Tillgänglighet
    Price
  • BIBB1612/03
    Rotaflo® stopcock with 24/29 joint for vacuum tight seal
    Rotaflo® stopcock with 24/29 joint for vacuum tight seal
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 700,00 kr
    700,00 kr
    1 * 1 Items
       700,00 kr
Desiccator bases
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Beskrivning
    Nominell storlek
    Användbar höjd
    Ytterdiam×H
    Tillgänglighet
    Price
  • With flat flange Ø int. 170 mm
    PYREX® borosilicate glass base
    150 DN
    85 mm
    215×154 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 125,00 kr
    2 125,00 kr
    1 * 1 Items
       2 125,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Beskrivning
    Nominell storlek
    Användbar höjd
    Ytterdiam×H
    Tillgänglighet
    Price
  • With flat flange Ø int. 220 mm
    PYREX® borosilicate glass base
    200 DN
    120 mm
    270×202 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 775,00 kr
    1 775,00 kr
    1 * 1 Items
       1 775,00 kr
Spare lids
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Beskrivning
    Nominell storlek
    Tillgänglighet
    Price
  • For desiccators non vacuum type
    PYREX® borosilicate glass lid
    200 DN
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 300,00 kr
    1 300,00 kr
    1 * 1 Items
       1 300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Beskrivning
    Nominell storlek
    Tillgänglighet
    Price
  • For desiccators non vacuum type
    PYREX® borosilicate glass lid
    150 DN
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 875,00 kr
    1 875,00 kr
    1 * 1 Items
       1 875,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Beskrivning
    Nominell storlek
    Tillgänglighet
    Price
  • With socket size 24/29, for desiccators vacuum type
    PYREX® borosilicate glass lid
    150 DN
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 325,00 kr
    1 325,00 kr
    1 * 1 Items
       1 325,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Beskrivning
    Nominell storlek
    Tillgänglighet
    Price
  • With socket size 24/29, for desiccators vacuum type
    PYREX® borosilicate glass lid
    200 DN
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3 525,00 kr
    3 525,00 kr
    1 * 1 Items
       3 525,00 kr
Desiccator plates
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Beskrivning
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • Pyrex® vacuum and non-vacuum desiccators
    Metal perforated plate
    150 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 300,00 kr
    300,00 kr
    1 * 1 Items
       300,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Typ
    Beskrivning
    Ø
    Tillgänglighet
    Price
  • Pyrex® vacuum and non-vacuum desiccators
    Metal perforated plate
    200 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 385,00 kr
    385,00 kr
    1 * 1 Items
       385,00 kr