Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
Leverantör:   SciLabware
Stopcocks, high vacuum
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Stopcocks, high vacuum
Stopcocks, high vacuum
3 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Borosilicate glass stopcocks specially designed for high vacuum applications.
  • All side-arms are 100 mm in length
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
Product Family Options
with straight bore
Produktinformation
  • Hål Ø.
    För slang ytterdiam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 3 mm
    9 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 625,00 kr
    1 625,00 kr
    1 * 1 Items
       1 625,00 kr
  • 4 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 825,00 kr
    1 825,00 kr
    1 * 1 Items
       1 825,00 kr
with double bore
Produktinformation
  • Hål Ø.
    För slang ytterdiam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 4 mm
    10 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 625,00 kr
    2 625,00 kr
    1 * 1 Items
       2 625,00 kr