ContactUsLinkComponent
Autoclavable Bags
Autoclavable Bags
Katalog # 129-0006
Leverantör:  STERILIN
undefined
Autoclavable Bags
Katalog # 129-0006
Leverantör:  STERILIN
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Autoclavable bags
  • L×B:
    660×307 mm
  • Material:
    PP
  • Förp.:
    200
Specifikationer
Om denna produkt
The bags in PP can withstand temperatures up to 134 °C.