Orders LinkContactUsLinkComponent
Torion stopcocks, SLV®
Leverantör:   SciLabware
Torion stopcocks, SLV®
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Torion stopcocks, SLV®
Torion stopcocks, SLV®
6 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Stopcocks are made of borosilicate glass.
  • Vacuum capability to 10⁻² Torr
  • Sidearms are 70 mm in length
  • Excellent chemical and temperature resistance
In right angle pattern PTFE key is screwed into the threaded Torion connector, to open and close the stopcock.
 : Supplied with fittings, sealing rings and PTFE key.
Product Family Options
Right angle pattern
Produktinformation
  • Hål Ø.
    För slang ytterdiam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 5,0 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 12 925,00 kr
    12 925,00 kr
    1 * 10 Items
       12 925,00 kr
  • 8,7 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 14 825,00 kr
    14 825,00 kr
    1 * 10 Items
       14 825,00 kr
  • 14,7 mm
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 11 650,00 kr
    11 650,00 kr
    1 * 5 Items
       11 650,00 kr
Straight pattern
Produktinformation
  • Hål Ø.
    För slang ytterdiam.
    Tillgänglighet
    Price
  • 5,0 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 8 475,00 kr
    8 475,00 kr
    1 * 5 Items
       8 475,00 kr
  • 8,7 mm
    8 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 8 650,00 kr
    8 650,00 kr
    1 * 5 Items
       8 650,00 kr
  • 14,7 mm
    14 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 13 150,00 kr
    13 150,00 kr
    1 * 5 Items
       13 150,00 kr