Palladium(II) nitrate 1% i salpetersyra 10%, Specpure® matrix modifier solution
44241.AE
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
:
:230.43 g/mol
:Omgivande
:231-714-2
:3264
:8,III
:GHS05
:GHS07
:10102-05-3
:N₂O₆Pd
:MFCD00011169