Arsenazo III
Katalog # MOLE13331445
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:776.38 g/mol
EINECS:216-788-6
FN:3465
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS09
CAS-nummer:1668-00-4
Formel:C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
MDL-nummer:MFCD00036695