Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
cis-9-Tricosene (muscalure)
cis-9-Tricosene (muscalure)
cis-9-Tricosene (muscalure)
cis-9-Tricosene (muscalure)
EHERC15350000
:
EHRENSTORFER
:
cis-9-Tricosene (muscalure)
EHERC15350000
:
EHRENSTORFER
:
Förpackningstyp:
Glass bottle for solids
Förp.:
0,1 g
Seq:
3020
:
:
322.62 g/mol
:
12,06288
:
300 °C (1013 hPa)
:
0,806 g/cm³ (20 °C)
:
248-505-7
:
27519-02-4
:
C₂₃H₄₆
:
MFCD00008988