Metanol ≥99.8% för HPLC
TCIAM0628-500ML
: TCI
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.8 %
- Absorbance (210nm):max. 0.700
- Absorbance (220nm):max. 0.400
- Absorbance (230nm):max. 0.200
:
:32.04 g/mol
:14,05957
:64°C
:–98 °C
:0,7918 g/cm³ (20 °C)
:12°C (closed cup)
:Omgivande
:200-659-6
:1230
:3,II
:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:67-56-1
:CH₃OH
:MFCD00004595