Metanol ≥99.8% för spektrofotometri
Katalog # TCIAM0097-500ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.8 %
- Absorbance (210nm):max. 0.700
- Absorbance (220nm):max. 0.400
- Absorbance (230nm):max. 0.200
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:32.04 g/mol
Merck Index:14,05957
Kokande Pt:64°C
Smält Pt:–98 °C
Densitet:0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:12°C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-659-6
FN:1230
ADR:3,II
REACH:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
CAS-nummer:67-56-1
Formel:CH₃OH
MDL-nummer:MFCD00004595