ContactUsLinkComponent
Etylacetat ≥98.0% sequencing solvent
Etylacetat ≥98.0% sequencing solvent
Katalog # TCIAQ0040-500ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
undefined
Etylacetat ≥98.0% sequencing solvent
Katalog # TCIAQ0040-500ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Water:
    max. 0.05 %
  • Peroxide:
    max. 0.5 ppm
  • Aldehyde:
    max. 0.5ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :88.11 g/mol
Merck Index:14,03757
Kokande Pt:77°C
Smält Pt:–83 °C
Densitet:0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–3°C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-500-4
FN:1173
ADR:3,II
REACH:01-2119475103-46
 :GHS02
 :GHS07
CAS-nummer:141-78-6
Formel:CH₃COOC₂H₅
MDL-nummer:MFCD00009171