Saltsyra 1 mol/L i vatten
Katalog # TCIAH1202-500ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless clear liquid
- Concentration (Neutralization titration):0.95 to 1.05 mol/L
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:14,04780
ADR:8,III
:36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
FN:1789
:GHS05
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7647-01-0
Formel:HCl
MDL-nummer:MFCD00011324