D (+)-Galaktos, vattenfri ≥98.0%
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:59-23-4
:
Formel:C₆H₁₂O₆
MDL-nummer:MFCD00151230
:180.16 g/mol
Merck Index:14,04335
Kokande Pt:527 °C (1013 hPa)
Smält Pt:163…169 °C
Densitet:1,5 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-416-4
Specifikationstestresultat
- Appearance:White powder to crystal
- Purity (HPLC) (CAD):min. 98.0 area%
- Specific rotation [a]20/D:+79.0 to +81.0 deg (C=10, H2O)
- Solubility in Water:very faint turbidity