ContactUsLinkComponent
D (+)-Galaktos, vattenfri ≥98.0%
D (+)-Galaktos, vattenfri ≥98.0%
Leverantör:  TCI
Certifikat
undefined
D (+)-Galaktos, vattenfri ≥98.0%
Leverantör:  TCI
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White powder to crystal
  • Purity (HPLC) (CAD):
    min. 98.0 area%
  • Specific rotation [a]20/D:
    +79.0 to +81.0 deg (C=10, H2O)
  • Solubility in Water:
    very faint turbidity
Specifikationstestresultat
Relaterad information