ContactUsLinkComponent
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
  HECH42070036
undefined
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
  HECH42070036
  • Beskrivning:
    Mini magnetic stirrer without heating plate
  • Hastighetsområde:
    10 - 1200 min⁻¹
  • W×D×H:
    110×100×55 mm
  • Max. volym H₂O:
    1000 ml
  • Strömtillförsel:
    6 W
  • Vikt:
    0,9 kg
  • Förp.:
    1
  • Spänning:
    230 V
Mini magnetic stirrer without heating platform.
  • Low energy consumption
  • Stepper motor
  • Power switch with indicator light
 : Supplied with 1,5 m cable and safety plug.