Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jack
Laboratory jack
160×130 mm, 7 kg, 60 - 250 mm, Mörkblå, Justeringshjul
Katalog # HECH42011010
Laboratory jack
Katalog # HECH42011010
Laboratory jack
Laboratory jack
160×130 mm, 7 kg, 60 - 250 mm, Mörkblå, Justeringshjul
Price
2 825,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
  • High quality and stability
  • Height manually adjustable
Specifikationer
  • Max. statisk belastning:
    7 kg
  • Plattstorlek:
    160×130 mm
  • Med:
    Justeringshjul
  • Arbetshöjd:
    60 - 250 mm
  • Färg:
    Mörkblå