Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-format Quatrorack systems
30 mm, Ofärgad, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
Katalog # GREI999251_1
Leverantör:   Greiner Bio-One
Multi-format Quatrorack systems
Katalog # GREI999251_1
Leverantör:  Greiner Bio-One
Multi-format Quatrorack systems
30 mm, Ofärgad, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
Price
1 000,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Ideal for supporting 50 ml centrifuge tubes.
Specifikationer
  • för rör:
    50/15/1,5 ml
  • Hål Ø.:
    30 mm
  • Ant. hål:
    4/12/32
  • Färg:
    Ofärgad
  • Seq:
    07