Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, 96 Well
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
Leverantör:  Greiner Bio-One
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
1 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
  • Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
  • Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • GREI975502BE
  • GREI975502
  • 391-3726
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Material
    Tillgänglighet
    Price
  • GREI975502BE
    Förvaringslåda med ID-kort och lock, utan tuber, icke steril
    Förvaringslåda med ID-kort och lock, utan tuber, icke steril
    1,2 ml in each tube
    PC
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI975502BE
    Environmentally Preferable
    Miljöcertificering
  • GREI975502
    Förvaringslåda med ID-kort och lock, utan tuber, icke steril
    Förvaringslåda med ID-kort och lock, utan tuber, icke steril
    1,2 ml in each tube
    PC
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI975502
    Environmentally Preferable
    Miljöcertificering
  • 391-3726
    Förvaringslåda med lock och ID-kort, insatt med 96 brunnar PP-kärl, icke sterila
    Förvaringslåda med lock och ID-kort, insatt med 96 brunnar PP-kärl, icke sterila
    1,2 ml in each tube
    PC
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 050,00 kr
    1 050,00 kr
    1 * 1 Items
       1 050,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    391-3726
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
PCR Tubes for 96 well storage boxes
Produktinformation
  • Katalog #
    Färg
    Kapacitet
    Beskrivning
    Tillgänglighet
    Price
  • Ofärgad
    1,3 ml
    Single tubes, non sterile, without cap, Ø 8,5 mm, height 44 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1 025,00 kr