Upright microscopes, BA210 Elite and BA310 Elite
Leverantör: MOTIC
Certifikat
Om denna produkt
BA210 Elite gives high performance in educational environments for life sciences and medical applications.
BA310 Elite is dedicated to demanding applications in universities, clinics and other life science or medical applications requiring quality optical performance. Full Köhler configuration provides maximum illumination quality.
Delivery: Supplied with plan achromatic objectives (4), blue filter, immersion oil (5 ml), power cord with hanger, dust cover, an Allen key and spare fuse.
Specifikationer
- Catalog No:
- 630-1826
- 630-1825
- MOTI1100100402966
- MOTI1100100403221
- Modell:
- BA310 Elite
- BA310 Elite
- BA310 Elite
- BA310 Elite
- Kontrasteringsteknik:
- Ljusfält
- Ljusfält
- Ljusfält
- Ljusfält
- Huvud:
- 30° lutning, vridbart 360°
- 30° lutning, vridbart 360°
- 30° lutning, vridbart 360°
- 30° lutning, vridbart 360°
- Okular:
- WF 10×/20 mm med diopter
- WF 10×/20 mm med diopter
- WF 10×/20 mm med diopter
- WF 10×/20 mm med diopter
- Revolver:
- 5 lägen, omvänt
- 5 lägen, omvänt
- 5 lägen, omvänt
- 5 lägen, omvänt
- Objektbord:
- 180×170 mm (movement: 80×55 mm)
- 180×170 mm (movement: 80×55 mm)
- 180×170 mm (movement: 80×55 mm)
- 180×170 mm (movement: 80×55 mm)
- Kondensor:
- Abbe N.A. 0,90/1,25 with iris diaphragm and slider slot
- Abbe N.A. 0,90/1,25 with iris diaphragm and slider slot
- Abbe N.A. 0,90/1,25 with iris diaphragm and slider slot
- Abbe N.A. 0,90/1,25 with iris diaphragm and slider slot
- Fokussystem:
- Koaxial grov- och fininställning
- Koaxial grov- och fininställning
- Koaxial grov- och fininställning
- Koaxial grov- och fininställning
- Belysning:
- Halogen interchangeable with LED module
- Halogen interchangeable with LED module
- Halogen interchangeable with LED module
- Halogen interchangeable with LED module