Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus
Om denna produkt
Bond Elut™ Focus solid phase extraction cartridges with enhanced polar recovery. Features a unique amide functionalised polar-enhanced sorbent technology that delivers outstanding retention for polar and non-polar analytes.
- Simple, universal method reduces method validation times
- 'Power Rinse' delivers cleaner extracts, improving sensitivity
- Hydrogen bond donor capability increases retention of basic analytes
Rigorous washes using 10 to 20% ACN and MeOH can be used to aggressively remove endogenous matrix interferences. For very polar analytes that are held by strictly polar interactions.
4 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Bond Elut™ Focus solid phase extraction cartridges with enhanced polar recovery. Features a unique amide functionalised polar-enhanced sorbent technology that delivers outstanding retention for polar and non-polar analytes.
- Simple, universal method reduces method validation times
- 'Power Rinse' delivers cleaner extracts, improving sensitivity
- Hydrogen bond donor capability increases retention of basic analytes
Rigorous washes using 10 to 20% ACN and MeOH can be used to aggressively remove endogenous matrix interferences. For very polar analytes that are held by strictly polar interactions.
Product Family Options
Produktinformation
- PhasePorstorlekPartikelstorlekKapacitetBäddviktTillgänglighetPrice
- VARIA5306021Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeFocus120 Å44 µm3 ml20 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 10 920,53 kr10 920,53 kr1 * 100 Items10 920,53 kr
- VARIA5606050Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeFocus120 Å44 µm6 ml50 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 19 820,63 kr19 820,63 kr1 * 100 Items19 820,63 kr
- VARIA5106010Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeFocus120 Å44 µm1 ml10 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 3 Items8 797,80 kr
- VARIA5306022Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeFocus120 Å44 µm3 ml60 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 11 969,10 kr11 969,10 kr1 * 100 Items11 969,10 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #FyllningTillgänglighetPrice
- Platta med 96 runda brunnar för SPE, Focus™Platta med 96 runda brunnar för SPE, Focus™VARIA5966010 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 1 Items - 12 813,07 kr