Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
   Hållbara alternativ tillgängliga
Leverantör:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Leverantör:  Greiner Bio-One
   Hållbara alternativ tillgängliga
Certificates
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 612-1730
  • GREI612302_500
  • GREI612381_500
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Miljöcertificering:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Steril
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • 612-1730
    Pasteurpipett, kapillärskaft, lång
    Pasteurpipett, kapillärskaft, lång
    0,1 ml
    153 mm
    +
    25/påse, 1 000/kartong
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 3 725,00 kr
    3 725,00 kr
    1 * 1.000 Items
       3 725,00 kr
    Specifikationer:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    612-1730
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Miljöcertificering
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • GREI612302_500
    Pasteurpipett, graderad
    Pasteurpipett, graderad
    1 ml
    153 mm
    -
    500 st./kartong
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 850,00 kr
    850,00 kr
    1 * 500 Items
       850,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI612302_500
    Environmentally Preferable
    Miljöcertificering
  • GREI612381_500
    Pasteurpipett, graderad
    Pasteurpipett, graderad
    3,5 ml
    153 mm
    +
    20/påse, 500/kartong
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 995,00 kr
    995,00 kr
    1 * 500 Items
       995,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI612381_500
    Environmentally Preferable
    Miljöcertificering