Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Leverantör:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
Leverantör:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PPL
9 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Bond Elut™ PPL is a styrene-divinylvenzene (SDVB) polymer that has been modified with a proprietary non-polar surface. PPL will retain even the most polar classes of analytes, including phenols. The large particle size allows ease of flow for viscous or particulate rich water samples, while the high surface area and strong hydrophobicity ensure reproducible extractions with high recoveries upon elution. Bond Elut™ PPL is suitable for EPA Method 528 ‘Determination of Phenols in Drinking Water by SPE and Capillary GC/MS’.
  • Modified styrene-divinylbenzene polymer
  • Large particle size allows fast extraction speeds
  • High surface area and capacity for polar analytes
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 551-0331
  • VARI12105003
  • 551-0332
  • 551-0333
  • VARI12105006
  • 551-0400
  • VARI12102148
  • 551-0401
  • VARI12256087
  • Surface area:
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
  • 600 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Phase
    Porstorlek
    Partikelstorlek
    Kapacitet
    Bäddvikt
    Tillgänglighet
    Price
  • 551-0331
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    1 ml
    50 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 7 288,87 kr
    7 288,87 kr
    1 * 100 Items
       7 288,87 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0331
    Surface area
    600 m²/g
  • VARI12105003
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    1 ml
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 9 360,45 kr
    9 360,45 kr
    1 * 100 Items
       9 360,45 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12105003
    Surface area
    600 m²/g
  • 551-0332
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    3 ml
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0332
    Surface area
    600 m²/g
  • 551-0333
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    3 ml
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 8 618,78 kr
    8 618,78 kr
    1 * 50 Items
       8 618,78 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0333
    Surface area
    600 m²/g
  • VARI12105006
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    3 ml
    500 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 12 685,20 kr
    12 685,20 kr
    1 * 50 Items
       12 685,20 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12105006
    Surface area
    600 m²/g
  • 551-0400
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    6 ml
    500 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 8 900,10 kr
    8 900,10 kr
    1 * 30 Items
       8 900,10 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0400
    Surface area
    600 m²/g
  • VARI12102148
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    3 ml
    1 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 22 915,20 kr
    22 915,20 kr
    1 * 50 Items
       22 915,20 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102148
    Surface area
    600 m²/g
  • 551-0401
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    6 ml
    1 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 13 963,95 kr
    13 963,95 kr
    1 * 30 Items
       13 963,95 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0401
    Surface area
    600 m²/g
  • VARI12256087
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    PPL
    150 Å
    125 µm
    60 ml
    5 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 16 Items
    1 * 16 Items - 32 224,50 kr
    32 224,50 kr
    1 * 16 Items
       32 224,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256087
    Surface area
    600 m²/g