Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PH
Om denna produkt
Bond Elut™ PH is a non-polar bonded silica material which exhibits a different selectivity to alkyl or aliphatic functionalised phases such as C8 or cyclohexyl. The electron density present in the aromatic ring affords an enhancement in the retention of conjugated or aromatic ring-containing analytes due to desirable pi-pi interactions.
- Added selectivity compared to other non-polar sorbents
- Enhanced retention of planar, conjugated organic molecules
- Similar polarity to C8
11 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Bond Elut™ PH is a non-polar bonded silica material which exhibits a different selectivity to alkyl or aliphatic functionalised phases such as C8 or cyclohexyl. The electron density present in the aromatic ring affords an enhancement in the retention of conjugated or aromatic ring-containing analytes due to desirable pi-pi interactions.
- Added selectivity compared to other non-polar sorbents
- Enhanced retention of planar, conjugated organic molecules
- Similar polarity to C8
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- VARI12113005
- VARI14113005
- VARI12113031
- VARI12102062
- 551-0303
- 551-0318
- VARI12256004
- VARI14102062
- VARI14102005
- VARI14102032
- VARI14256004
- Kolbelastning:
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- 10,7%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Surface area:
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformation
- PhasePorstorlekPartikelstorlekKapacitetBäddviktTillgänglighetPrice
- VARI12113005LRC-kassetterLRC-kassetterPH60 Å40 µm10 ml100 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items4 092,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12113005Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI14113005LRC-kassetterLRC-kassetterPH60 Å120 µm10 ml100 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items3 708,37 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI14113005Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI12113031LRC-kassetterLRC-kassetterPH60 Å40 µm10 ml500 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items5 115,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12113031Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformation
- PhasePorstorlekPartikelstorlekKapacitetBäddviktTillgänglighetPrice
- VARI12102062Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgePH60 Å40 µm1 ml50 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 6 317,03 kr6 317,03 kr1 * 100 Items6 317,03 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12102062Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - 551-0303Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgePH60 Å40 µm1 ml100 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.551-0303Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - 551-0318Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgePH60 Å40 µm3 ml500 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items4 756,95 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.551-0318Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI12256004Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgePH60 Å40 µm6 ml1 gLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items4 398,90 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12256004Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI14102062Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgePH60 Å120 µm1 ml50 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 5 907,83 kr5 907,83 kr1 * 100 Items5 907,83 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI14102062Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI14102005Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgePH60 Å120 µm1 ml100 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 5 933,40 kr5 933,40 kr1 * 100 Items5 933,40 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI14102005Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI14102032Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgePH60 Å120 µm3 ml500 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items4 987,13 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI14102032Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI14256004Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgePH60 Å120 µm6 ml1 gLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items4 398,90 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI14256004Kolbelastning10,7%EndcappedJaSurface area500 m²/g