ContactUsLinkComponent
(±)-α-Lipoic acid ≥99%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Lipoic acid ≥99%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Catalog # 437692-5
CAS-nummer:  
(±)-α-Lipoic acid ≥99%, Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Catalog # 437692-5
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic ampoule
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :206.33 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:214-071-2
 :GHS07
 :GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:1077-28-7
Formel:C₈H₁₄O₂S₂
MDL-nummer:MFCD00005474