ContactUsLinkComponent
Natriumklorit 25% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Toxic
Corrosive
Health
Environment
Natriumklorit 25% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Supplier:  Merck
Certificates
Toxic
Corrosive
Health
Environment
Natriumklorit 25% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
Supplier:  Merck
Certificates
Specification Test Results
  • Boiling Point:
    100 °C
  • Density:
    1.21 g/cm3 (20 °C)
Specification Test Results
Related Information