ContactUsLinkComponent
Sulphosuccinic acid ≥70% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
  8.14413.0100
 :  Merck
 :  
Sulphosuccinic acid ≥70% i vattenlösning för syntes, Sigma-Aldrich®
  8.14413.0100
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 ml
  • Seq:
    2440
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Boiling Point:
    140 °C (1013 hPa)
  • Density:
    1.46 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    1 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
 :
 :8,II
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :225-898-3
 :3265
 :GHS05
 :Omgivande
 :5138-18-1
 :C₄H₆O₇S
 :MFCD00075139