ContactUsLinkComponent
2-Oxovaleric acid ≥95.0%
2-Oxovaleric acid ≥95.0%
Leverantör:  TCI
Certifikat
undefined
2-Oxovaleric acid ≥95.0%
Leverantör:  TCI
Specifikationstestresultat
  • Purity (GC):
    min. 95.0 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information