2-Oxovaleric acid ≥95.0%
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1821-02-9
:
Formel:C₅H₈O₃
MDL-nummer:MFCD00066435
Kokande Pt:179°C
Flash Pt:94°C
EINECS:217-340-2
:GHS07
Förvaringstemperatur:Kylskåp
Specifikationstestresultat
- Purity (GC):min. 95.0 %