ContactUsLinkComponent
Arsenazo III ≥95.0% för spektrofotometri
Toxisk
Miljö
Arsenazo III ≥95.0% för spektrofotometri
Leverantör:  TCI
Certifikat
undefined
Toxisk
Miljö
Arsenazo III ≥95.0% för spektrofotometri
Leverantör:  TCI
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Dark green to Dark red to Black powder to crystaline
  • Purity (Neutralization titration):
    min. 95.0 % (after drying)
  • Lambda max.:
    535.0 to 545.0 nm
  • Absorbance:
    min. 0.600 (16mg/L, 535.0 to 545.0 nm) (calcd.on dried substance)
  • Drying loss:
    max. 5.0 %
Specifikationstestresultat
Relaterad information