ContactUsLinkComponent
Pyridin ≥99.0% sequencing solvent
Brännbar
Frätande
Irriterande
Hälsa
Miljö
Pyridin ≥99.0% sequencing solvent
Katalog # TCIAQ0034-100ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
undefined
Brännbar
Frätande
Irriterande
Hälsa
Miljö
Pyridin ≥99.0% sequencing solvent
Katalog # TCIAQ0034-100ML
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %
  • Peroxide:
    max. 0.001 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Merck Index:14,07970
Kokande Pt:115°C
Smält Pt:–44 °C
Densitet:0,983 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:16°C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-809-9
FN:1282
ADR:3,II
 :79.1 g/mol
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :GHS08
 :GHS09
CAS-nummer:110-86-1
Formel:C₅H₅N
MDL-nummer:MFCD00011732