n-Oktan ≥98.5% för HPLC
Katalog # TCIAO0151-500ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 98.5 %
- Absorbance (210nm):max. 0.350
- Absorbance (220nm):max. 0.150
- Absorbance (230nm):max. 0.060
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:114.23 g/mol
Merck Index:14,06749
Kokande Pt:125°C
Smält Pt:-57°C
Smält Pt:–57°C
Densitet:0,703 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:14°C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-892-1
FN:1262
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
CAS-nummer:111-65-9
Formel:H₃C(CH₂)₆CH₃
MDL-nummer:MFCD00009556