Dietyleter, vattenfri ≥99.5% stabilised
Katalog # TCIAD3479-500ML
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.5 %
- Water:max. 50 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:74.12 g/mol
Merck Index:14,03806
Kokande Pt:35°C
Smält Pt:–116°C
Densitet:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–45°C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-467-2
FN:1155
ADR:3,I
:Stabilised med BHT/Ionol
REACH:01-2119535785-29
:GHS02
:GHS07
CAS-nummer:60-29-7
Formel:(CH₃CH₂)₂O
MDL-nummer:MFCD00011646