Butylacetat ≥99.0% för spektrofotometri
TCIAA0228-500ML
: TCI
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:500 mL
- Seq:2725
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %
- Absorbance (254nm):max. 1.000
- Absorbance (260nm):max. 0.300
- Absorbance (270nm):max. 0.080
:
:116.16 g/mol
:14,01535
:126°C
:–76 °C
:0,875 g/cm³ (20 °C)
:28°C
:Omgivande
:204-658-1
:1123
:3,III
:GHS02
:GHS07
:123-86-4
:CH₃COO(CH₂)₃CH₃
:MFCD00009445