ContactUsLinkComponent
6-Hydroxynicotinic acid
6-Hydroxynicotinic acid
Catalog # EHERC15521080
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
6-Hydroxynicotinic acid
Catalog # EHERC15521080
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
Specifications
About this item
 :
 :139.11 g/mol
Melting Pt:304…306 °C
EINECS:225-682-9
CAS Number:5006-66-6
 :MFCD00229359
Formula:C₆H₅NO₃
MDL Number:MFCD00006277