1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:2386-54-1
:
Formel:C₄H₉NaO₃S
MDL-nummer:MFCD00007540
:160.17 g/mol
Smält Pt:> 300 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:219-201-1
Specifikationstestresultat
- Appearance:White powder to crystal
- Purity (Ion exchange titration):min. 98.0 %
- Absorbance (210nm):max. 1.000
- Absorbance (230nm):max. 0.300
- Absorbance (254nm):max. 0.130