Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Leverantör:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
Leverantör:  VARIAN
Certificates
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Certify
33 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
The Bond Elut™ Certify extraction cartridge utilises a packed bed consisting of a special, non-polar C8 sorbent and a strong cation exchanger (SCX). Certify is most commonly used to extract basic (cationic) drugs from urine and blood, but it is also very effective for extraction of a wide range of compounds from a diverse range of aqueous matrices.
  • Special mixed mode sorbent bed
  • Broad application range for aqueous extraction
  • Bimodal, non-polar and strong cation exchange
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • VARI12105030
  • 551-0326
  • VARI12102051T
  • VARI52102051
  • VARI12256146
  • VARI12256146TJ
  • VARI12102145
  • VARI12256145
  • VARI52113051
  • VARI12102081
  • VARI12102081T
  • VARI52102081
  • VARI12102082
  • VARI12102093
  • VARI12102085
  • VARI14102083
  • VARI14102051
  • VARI14102081T
  • VARI14102093
  • VARI14102085
  • 551-0350
  • VARI52113050
  • VARI12113054
  • 551-0351
  • VARI14113050
  • VARI14113055
  • VARI14113054
  • VARI14113052
  • 551-0433
  • 551-0432
  • VARI75509025
  • VARI75509050
  • VARI7550901C
  • Kolbelastning:
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • Endcapped:
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Nej
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
Straight barrel cartridges
Produktinformation
  • Phase
    Porstorlek
    Partikelstorlek
    Kapacitet
    Bäddvikt
    Tillgänglighet
    Price
  • VARI12105030
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    50 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 322,17 kr
    4 322,17 kr
    1 * 50 Items
       4 322,17 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12105030
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0326
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 5 140,58 kr
    5 140,58 kr
    1 * 50 Items
       5 140,58 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0326
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12102051T
    Straight barrel cartridge, tabless
    Straight barrel cartridge, tabless
    Certify
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 705,80 kr
    4 705,80 kr
    1 * 50 Items
       4 705,80 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102051T
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI52102051
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 36 572,25 kr
    36 572,25 kr
    1 * 500 Items
       36 572,25 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI52102051
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12256146
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 3 401,48 kr
    3 401,48 kr
    1 * 30 Items
       3 401,48 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256146
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12256146TJ
    Straight barrel cartridge, tabless
    Straight barrel cartridge, tabless
    Certify
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 55 497,75 kr
    55 497,75 kr
    1 * 500 Items
       55 497,75 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256146TJ
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12102145
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 603,50 kr
    4 603,50 kr
    1 * 50 Items
       4 603,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102145
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12256145
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 3 043,42 kr
    3 043,42 kr
    1 * 30 Items
       3 043,42 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256145
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI52113051
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 43 221,75 kr
    43 221,75 kr
    1 * 500 Items
       43 221,75 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI52113051
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12102081
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    300 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 756,95 kr
    4 756,95 kr
    1 * 50 Items
       4 756,95 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102081
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12102081T
    Straight barrel cartridge, tabless
    Straight barrel cartridge, tabless
    Certify
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    300 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 808,10 kr
    4 808,10 kr
    1 * 50 Items
       4 808,10 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102081T
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI52102081
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    300 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 43 221,75 kr
    43 221,75 kr
    1 * 500 Items
       43 221,75 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI52102081
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12102082
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    300 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 3 043,42 kr
    3 043,42 kr
    1 * 30 Items
       3 043,42 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102082
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12102093
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    500 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 4 271,02 kr
    4 271,02 kr
    1 * 30 Items
       4 271,02 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102093
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12102085
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 5 217,30 kr
    5 217,30 kr
    1 * 30 Items
       5 217,30 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102085
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14102083
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    120 µm
    1 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 8 848,95 kr
    8 848,95 kr
    1 * 100 Items
       8 848,95 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102083
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14102051
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    120 µm
    3 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 5 140,58 kr
    5 140,58 kr
    1 * 50 Items
       5 140,58 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102051
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14102081T
    Straight barrel cartridge, tabless
    Straight barrel cartridge, tabless
    Certify
    60 Å
    120 µm
    3 ml
    300 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 808,10 kr
    4 808,10 kr
    1 * 50 Items
       4 808,10 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102081T
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14102093
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    500 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 4 654,65 kr
    4 654,65 kr
    1 * 30 Items
       4 654,65 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102093
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14102085
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    Certify
    60 Å
    120 µm
    6 ml
    1 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 30 Items
    1 * 30 Items - 5 115,00 kr
    5 115,00 kr
    1 * 30 Items
       5 115,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14102085
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
LRC cartridges
Produktinformation
  • Phase
    Porstorlek
    Partikelstorlek
    Kapacitet
    Bäddvikt
    Tillgänglighet
    Price
  • 551-0350
    LRC-kassetter
    LRC-kassetter
    Certify
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 603,50 kr
    4 603,50 kr
    1 * 50 Items
       4 603,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0350
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI52113050
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    Certify
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 36 572,25 kr
    36 572,25 kr
    1 * 500 Items
       36 572,25 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI52113050
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI12113054
    LRC-kassetter
    LRC-kassetter
    Certify
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 884,83 kr
    4 884,83 kr
    1 * 50 Items
       4 884,83 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113054
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0351
    LRC-kassetter
    LRC-kassetter
    Certify
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    300 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 680,22 kr
    4 680,22 kr
    1 * 50 Items
       4 680,22 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0351
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14113050
    LRC-kassetter
    LRC-kassetter
    Certify
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 603,50 kr
    4 603,50 kr
    1 * 50 Items
       4 603,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113050
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14113055
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    Certify
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    130 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 36 316,50 kr
    36 316,50 kr
    1 * 500 Items
       36 316,50 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113055
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14113054
    LRC-kassetter
    LRC-kassetter
    Certify
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    200 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 833,67 kr
    4 833,67 kr
    1 * 50 Items
       4 833,67 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113054
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI14113052
    LRC-kassetter
    LRC-kassetter
    Certify
    60 Å
    120 µm
    10 ml
    300 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 4 987,13 kr
    4 987,13 kr
    1 * 50 Items
       4 987,13 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI14113052
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
VersaPlate™ formats
Produktinformation
  • Phase
    Porstorlek
    Partikelstorlek
    Kapacitet
    Bäddvikt
    Tillgänglighet
    Price
  • 551-0433
    Certify™ VersaPlate™ förmonterad 96-brunnarsplatta
    Certify™ VersaPlate™ förmonterad 96-brunnarsplatta
    Certify
    60 Å
    40 µm
    40 ml
    50 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0433
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • 551-0432
    Certify™ VersaPlate™ förmonterad 96-brunnarsplatta
    Certify™ VersaPlate™ förmonterad 96-brunnarsplatta
    Certify
    60 Å
    40 µm
    40 ml
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13 017,68 kr
    13 017,68 kr
    1 * 1 Items
       13 017,68 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0432
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI75509025
    VersaPlate™-rör
    VersaPlate™-rör
    Certify
    60 Å
    40 µm
    40 ml
    25 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 9 079,13 kr
    9 079,13 kr
    1 * 96 Items
       9 079,13 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI75509025
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI75509050
    VersaPlate™-rör
    VersaPlate™-rör
    Certify
    60 Å
    40 µm
    40 ml
    50 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 9 488,32 kr
    9 488,32 kr
    1 * 96 Items
       9 488,32 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI75509050
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g
  • VARI7550901C
    Certify™ VersaPlate™-rör
    Certify™ VersaPlate™-rör
    Certify
    60 Å
    40 µm
    40 ml
    100 mg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items - 9 590,63 kr
    9 590,63 kr
    1 * 96 Items
       9 590,63 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI7550901C
    Kolbelastning
    9,0%
    Endcapped
    Nej
    Surface area
    500 m²/g