Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ C2
Om denna produkt
Bond Elut™ C2 is a fairly non-polar sorbent because of the short chain length of the functional group. C2 is often used during the process of method development if analytes are retained too strongly on a C8 or C18 phase. The polarity of C2 is slightly lower than a cyano phase for polar interactions.
- C2 is a low carbon load sorbent
- Can be used alongside CN and C8 phases
- Popular for drug extraction from plasma and for flat baselines
10 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Bond Elut™ C2 is a fairly non-polar sorbent because of the short chain length of the functional group. C2 is often used during the process of method development if analytes are retained too strongly on a C8 or C18 phase. The polarity of C2 is slightly lower than a cyano phase for polar interactions.
- C2 is a low carbon load sorbent
- Can be used alongside CN and C8 phases
- Popular for drug extraction from plasma and for flat baselines
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- VARI12113003
- VARI12113029
- VARI12102060
- VARI12105029
- 551-0302
- VARI12102117
- 551-0314
- 551-0317
- VARI12102115
- VARI12256003
- Kolbelastning:
- 5,6%
- 5,6%
- 5,6%
- 5,6%
- 5,6%
- 5,6%
- 5,6%
- 5,6%
- 5,6%
- 5,6%
- Endcapped:
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Surface area:
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
- 500 m²/g
Specifikationer
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformation
- PhasePorstorlekPartikelstorlekKapacitetBäddviktTillgänglighetPrice
- VARI12113003LRC-kassetterLRC-kassetterC260 Å40 µm10 ml100 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items3 580,50 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12113003Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI12113029LRC-kassetterLRC-kassetterC260 Å40 µm10 ml500 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items5 370,75 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12113029Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformation
- PhasePorstorlekPartikelstorlekKapacitetBäddviktTillgänglighetPrice
- VARI12102060Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeC260 Å40 µm1 ml50 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert prisLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 Items1 * 100 Items - 6 317,03 kr6 317,03 kr1 * 100 Items6 317,03 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12102060Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI12105029Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeC260 Å40 µm3 ml50 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items3 912,97 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12105029Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g - 551-0302Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeC260 Å40 µm1 ml100 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 100 ItemsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.551-0302Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI12102117Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeC260 Å40 µm3 ml100 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items4 092,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12102117Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g - 551-0314Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeC260 Å40 µm3 ml200 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items4 040,85 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.551-0314Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g - 551-0317Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeC260 Å40 µm3 ml500 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 50 Items4 756,95 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.551-0317Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI12102115Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeC260 Å40 µm6 ml500 mgLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items3 171,30 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12102115Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g - VARI12256003Straight barrel cartridgeStraight barrel cartridgeC260 Å40 µm6 ml1 gLog in för att kolla tillgänglighet och ert pris1 * 30 Items4 398,90 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.VARI12256003Kolbelastning5,6%EndcappedJaSurface area500 m²/g