ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Edge® 48-913
General purpose gloves, Edge® 48-913
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
General purpose gloves, Edge® 48-913
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSE48-913/10
  • ANSE48-913/11
  • ANSE48-913/9
  • ANSE48-913/8
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Yta:
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • Kragmodell:
  • Skyddskrage
  • Skyddskrage
  • Skyddskrage
  • Skyddskrage
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (3111B)
  • EN 388:2016 (3111B)
  • EN 388:2016 (3111B)
  • EN 388:2016 (3111B)
Specifications