ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, ActivArmr® 47-200
General purpose gloves, ActivArmr® 47-200
Leverantör:  Ansell
Certifikat
undefined
General purpose gloves, ActivArmr® 47-200
Leverantör:  Ansell
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ANSE47-200/7
  • ANSE47-200/8
  • ANSE47-200/6
  • ANSE47-200/10
  • ANSE47-200/9
  • Modell:
  • 47-200
  • 47-200
  • 47-200
  • 47-200
  • 47-200
  • Ej handspecifika/handspecifika:
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Handspecifika
  • Engångs/Återanvändbar:
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Återanvändbar
  • Fodermaterial:
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Bomull
  • Yta:
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • ¾ dipped
  • Kragmodell:
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • Stickad mudd
  • EN standard:
  • EN 388:2016 (2111A)
  • EN 388:2016 (2111A)
  • EN 388:2016 (2111A)
  • EN 388:2016 (2111A)
  • EN 388:2016 (2111A)
  • Antistatisk:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
Specifikationer