Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Certificates
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
Automatic burettes, Dr Schilling pattern, Schellbach stripe
4 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
AR-GLAS®, class B.
  • Burettes are calibrated to deliver (marked 'Ex')
  • Schellbach stripe and fused graduation, faceted outlet tip
  • Improved special pinch cock with titration screw for precise regulation
Precisely calibrated, tolerance 1,5 times the official tolerance of class AS
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Indelning
    Tolerans
    Tillgänglighet
    Price
  • 5 ml
    0,05 ml
    0,050 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 965,00 kr
    965,00 kr
    1 * 1 Items
       965,00 kr
  • 10 ml
    0,05 ml
    0,050 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 025,00 kr
    1 025,00 kr
    1 * 1 Items
       1 025,00 kr
  • 15 ml
    0,1 ml
    0,100 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 980,00 kr
    980,00 kr
    1 * 1 Items
       980,00 kr
  • 50 ml
    0,1 ml
    0,100 ± ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 150,00 kr
    1 150,00 kr
    1 * 1 Items
       1 150,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Indelning
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservbyrett, AR®/sodaglas
    Reservbyrett, AR®/sodaglas
    HECH40821005
    5 ml
    0,05 ml
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 585,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Kapacitet
    Indelning
    Tillgänglighet
    Price
  • Reservställ av plast, storlek 1, för 500 ml Schilling-flaskor
    Reservställ av plast, storlek 1, för 500 ml Schilling-flaskor
    HECH40823001
    -
    -
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items - 70,00 kr