ContactUsLinkComponent
17α-Hydroxyprogesterone
17α-Hydroxyprogesterone
Katalog # EHERC14241000
Leverantör:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
17α-Hydroxyprogesterone
Katalog # EHERC14241000
Leverantör:  EHRENSTORFER
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :330.46 g/mol
EINECS:200-699-4
CAS-nummer:68-96-2
Formel:C₂₁H₃₀O₃
MDL-nummer:MFCD00003659