ContactUsLinkComponent
1-Naphthylacetonitrile
1-Naphthylacetonitrile
Catalog # MOLEM28726321
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
1-Naphthylacetonitrile
Catalog # MOLEM28726321
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    5 g
  • Seq:
    3173
Specifications
About this item
 :
 :167.21 g/mol
EINECS:205-078-1
UN:3439
ADR:6.1,III
CAS Number:132-75-2
Formula:C₁₂H₉N
MDL Number:MFCD00004041