2,4,6-Trichlorophenyl acetate
Katalog # EHERC17775500
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:20 mg
- Seq:2305
Specifikationer
Om denna produkt
:
CAS-nummer:23399-90-8
Formel:C₈H₅Cl₃O₂