Orders LinkContactUsLinkComponent
DIPSO 99%
DIPSO 99%
Certificates
DIPSO 99%
2 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
Purity: 99% CAS No.: 68399-80-4 Molecular Formula: C7H17NO6S Formula Weight: 261.29 Beilstein Reference: 2105454 MDL No.: MFCD00038353
Synonymer:  3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
  • CAS-nummer:68399-80-4
  • Formel:C₇H₁₇NO₆S
  • MDL-nummer:MFCD00038353
  • Molecular Weight:261.29 g/mol
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:269-992-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 5 375,00 kr
    5 375,00 kr
    1 * 100 g
       5 375,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 11 250,00 kr
    11 250,00 kr
    1 * 250 g
       11 250,00 kr