Magnesiumklorid
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # RC-069
Leverantör: G-Biosciences
Gå till:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:7786-30-3
- Formel:MgCl₂
- MDL-nummer:MFCD00011106
- Molecular Weight:95.21 g/mol
- Merck Index:13,05684
- Kokande Pt:1412 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:715 °C
- Densitet:2,32 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:232-094-6
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g