ContactUsLinkComponent
1,4-Dioxan ≥99.8% Ostabiliserad, SPECTRONORM® for spectroscopy
  84715.290
 :  
undefined
1,4-Dioxan ≥99.8% Ostabiliserad, SPECTRONORM® for spectroscopy
  84715.290
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay (GC):
    Min. 99.8 %
  • Acidity:
    Max. 0.0005 meq/g
  • Residue on evaporation:
    Max. 0.0005 %
  • Water:
    Max. 0.02 %
  • Transmittance (270 nm):
    Min. 70 %
  • Transmittance (280 nm):
    Min. 85 %
  • Transmittance (290 nm):
    Min. 95 %
  • Transmittance (300 nm):
    Min. 97 %
  • Transmittance (310 nm):
    Min. 98 %
 :
 :88.11 g/mol
 :13,03330
 :101,1 °C (1013 hPa)
 :1,03 g/cm³ (20 °C)
 :12 °C
 :Omgivande
 :204-661-8
 :1165
 :3,II
 :Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :123-91-1
 :C₄H₈O₂
 :MFCD00006571