Cyklopentanon ≥99.0%
Leverantör: TCI
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:120-92-3
:
Formel:C₅H₈O
MDL-nummer:MFCD00001409
:84.12 g/mol
Merck Index:14,02743
Kokande Pt:130°C
Smält Pt:–51°C
Densitet:0,941 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:34°C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-435-9
FN:2245
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
Specifikationstestresultat
- Appearance:Colorless clear liquid
- Purity (GC):min. 99.0 %