4-(Benzyloxy)benzaldehyde
Katalog # TCIAB1325-25G
Leverantör: TCI
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance:White to Orange to Green powder to crystal
- Purity (GC):min. 98.0 %
- Melting point:71.0 to 75.0 deg-C
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:212.25 g/mol
Kokande Pt:219°C
Smält Pt:70…72 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:224-527-2
CAS-nummer:4397-53-9
Formel:C₁₄H₁₂O₂
MDL-nummer:MFCD00003387