ContactUsLinkComponent
Dicyclopropyl ketone ≥95.0%
  TCIAD1758-25ML
 :  TCI
 :  
undefined
Dicyclopropyl ketone ≥95.0%
  TCIAD1758-25ML
 :  TCI
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 mL
  • Seq:
    2315
  • Purity (GC):
    min. 95.0 %
 :
 :110.16 g/mol
 :67°C
 :39°C
 :214-331-5
 :1224
 :3,III
 :GHS02
 :GHS05
 :GHS07
 :1121-37-5
 :C₇H₁₀O
 :MFCD00001276