ContactUsLinkComponent
Anilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Anilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Katalog # TCIAA0463-500G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
undefined
Anilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Katalog # TCIAA0463-500G
Leverantör:  TCI
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Purity (Nonaqueous Titration):
    min. 98.0 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :93.13 g/mol
Merck Index:14,00659
Kokande Pt:184°C
Smält Pt:-6°C
Smält Pt:–6°C
Densitet:1,019 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:75°C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-539-3
FN:1547
ADR:6.1,II
 :GHS05
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS09
CAS-nummer:62-53-3
Formel:C₆H₅NH₂
MDL-nummer:MFCD00007629