Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorbensen ≥99.0%
Fluorbensen ≥99.0%
Brännbar
Irriterande
Hälsa
Leverantör:   TCI
Fluorbensen ≥99.0%
Leverantör:  TCI
Certificates
Fluorbensen ≥99.0%
3 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Phenylfluoride
  • CAS-nummer:462-06-6
  • Formel:C₆H₅F
  • MDL-nummer:MFCD00000280
  • Molecular Weight:96.1 g/mol
  • Merck Index:14,04170
  • Kokande Pt:85°C
  • Smält Pt:–41 °C
  • Densitet:1,023 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–13°C
  • Flash Pt:-13°C
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:207-321-7
  • FN:2387
  • ADR:3,II
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    Colorless to Almost colorless clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 99.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle
    25 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 405,00 kr
    405,00 kr
    1 * 25 g
       405,00 kr
  • 100 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 565,00 kr
    565,00 kr
    1 * 100 g
       565,00 kr
  • Glass bottle
    500 g
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1 125,00 kr
    1 125,00 kr
    1 * 500 g
       1 125,00 kr